Methyl-6-acetamido-4-hydroxychinolin-2-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2511-5G HC-2511-1G
COBBHC-2511-5GEA 398 EUR
COBBHC-2511-5G COBBHC-2511-1G
Methyl-6-acetamido-4-hydroxychinolin-2-carboxylat
Methyl-6-acetamido-4-hydroxychinolin-2-carboxylat
Formel: C₁₃H₁₂N₂O₄
MDL: MFCD11855916
CAS-Nummer: 929028-74-0