Methyl-4-hydroxy-6-methylchinolin-2-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6981-5G
HC-6981-1G
COBBHC-6981-5GEA
451
EUR
COBBHC-6981-5G
COBBHC-6981-1G
Methyl-4-hydroxy-6-methylchinolin-2-carboxylat
Methyl-4-hydroxy-6-methylchinolin-2-carboxylat
Formel:
C₁₂H₁₁NO₃ |
MDL:
MFCD11504934 CAS-Nummer: 950265-42-6 |