Methyl-4-hydroxy-8-methylchinolin-2-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2764-1G
HC-2764-5G
COBBHC-2764-1GEA
98.3
EUR
COBBHC-2764-1G
COBBHC-2764-5G
Methyl-4-hydroxy-8-methylchinolin-2-carboxylat
Methyl-4-hydroxy-8-methylchinolin-2-carboxylat
Formel:
C₁₂H₁₁NO₃ |
MDL:
MFCD12756432 CAS-Nummer: 849022-03-3 |