Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluormethyl)chinolin-3-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Ethyl 4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate
HC-2304-1G
HC-2304-25G
HC-2304-5G
COBBHC-2304-1GEA
0
EUR
COBBHC-2304-1G
COBBHC-2304-25G
COBBHC-2304-5G
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluormethyl)chinolin-3-carboxylat
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluormethyl)chinolin-3-carboxylat
Formel:
C₁₃H₁₀F₃NO₃ |
MDL:
MFCD00173369 CAS-Nummer: 26893-12-9 |