Methyl-4-hydroxy-8-(trifluormethyl)chinolin-2-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6948-5G
HC-6948-1G
COBBHC-6948-5GEA
451
EUR
COBBHC-6948-5G
COBBHC-6948-1G
Methyl-4-hydroxy-8-(trifluormethyl)chinolin-2-carboxylat
Methyl-4-hydroxy-8-(trifluormethyl)chinolin-2-carboxylat
Formel:
C₁₂H₈F₃NO₃ |
MDL:
MFCD11053782 CAS-Nummer: 1065074-52-3 |