Methyl-6,8-difluor-4-hydroxychinolin-2-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6951-5G HC-6951-1G
COBBHC-6951-5GEA 884 EUR
COBBHC-6951-5G COBBHC-6951-1G
Methyl-6,8-difluor-4-hydroxychinolin-2-carboxylat
Methyl-6,8-difluor-4-hydroxychinolin-2-carboxylat
Formel: C₁₁H₇F₂NO₃
MDL: MFCD11053876
CAS-Nummer: 1065074-53-4