4-Hydroxy-6-(trifluormethyl)-3-chinolincarbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF1185.1 006632-1G 006632-5G
CHMPCFF1185.1EA 522 EUR
CHMPCFF1185.1 FLUO006632-1G FLUO006632-5G
4-Hydroxy-6-(trifluormethyl)-3-chinolincarbonsäure
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₆F₃NO₃
MDL: MFCD00236691
CAS-Nummer: 49713-47-5