Methyl-4-chlor-7,8-dimethylchinolin-2-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2323-5G
HC-2323-1G
COBBHC-2323-5GEA
451
EUR
COBBHC-2323-5G
COBBHC-2323-1G
Methyl-4-chlor-7,8-dimethylchinolin-2-carboxylat
Methyl-4-chlor-7,8-dimethylchinolin-2-carboxylat
Formel:
C₁₃H₁₂ClNO₂ |
MDL:
MFCD11855885 CAS-Nummer: 1133115-70-4 |