Methyl-4-hydroxy-7,8-dimethylchinolin-2-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6949-1G HC-6949-5G
COBBHC-6949-1GEA 98.3 EUR
COBBHC-6949-1G COBBHC-6949-5G
Methyl-4-hydroxy-7,8-dimethylchinolin-2-carboxylat
Methyl-4-hydroxy-7,8-dimethylchinolin-2-carboxylat
Formel: C₁₃H₁₃NO₃
MDL: MFCD11504931
CAS-Nummer: 52979-32-5