Methyl-8-methyl-4-hydroxy-5-(trifluormethyl)chinolin-2-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6856-5G HC-6856-1G
COBBHC-6856-5GEA 303 EUR
COBBHC-6856-5G COBBHC-6856-1G
Methyl-8-methyl-4-hydroxy-5-(trifluormethyl)chinolin-2-carboxylat
Methyl-8-methyl-4-hydroxy-5-(trifluormethyl)chinolin-2-carboxylat
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO₃
MDL: MFCD12756446
CAS-Nummer: 1187386-20-4