4,4-Dimethylcyclohexen-1-ylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-2526-5G
PN-2526-1G
COBBPN-2526-5GEA
0
EUR
COBBPN-2526-5G
COBBPN-2526-1G
4,4-Dimethylcyclohexen-1-ylboronsäurepinakolester
4,4-Dimethylcyclohexen-1-ylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₂₅BO₂ |
MDL:
MFCD08690233 CAS-Nummer: 859217-67-7 |