(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylhydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (R)-4-Hydroxydinaphtho[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]dioxaphosphepine 4-oxide, (R)-(-)-1,1'-Binaphthalene-2,2'-diyl-phosphate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
248932-1G 248932-5G
SIAL248932-1GEA 23.3 EUR
SIAL248932-1G SIAL248932-5G
(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylhydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylhydrogenphosphat
Formel: C₂₀H₁₃O₄P
Molecular Weight: 348,289 g/mol
MDL: MFCD00010045
CAS-Nummer: 39648-67-4