Methyl-3-isochinolincarboxylat
Lieferant: Thermo Scientific
BTB09392.1
BTB09392.10
MAYBBTB09392.1EA
0
EUR
MAYBBTB09392.1
MAYBBTB09392.10
Methyl-3-isochinolincarboxylat
Methyl-3-isochinolincarboxylat
Formel:
C₁₁H₉NO₂ Molecular Weight: 187.2000 g/mol |
MDL:
MFCD00075138 CAS-Nummer: 27104-73-0 |