2-(Allyloxy)-1-naphthaldehyd
Lieferant: BIONET RESEARCH
11F-907.500
11F-907.1
11F-907.5
11F-907.10
BIOT11F-907.500EA
0
EUR
BIOT11F-907.500
BIOT11F-907.1
BIOT11F-907.5
BIOT11F-907.10
2-(Allyloxy)-1-naphthaldehyd
2-(Allyloxy)-1-naphthaldehyd
Formel:
C₁₄H₁₂O |
MDL:
MFCD00231645 CAS-Nummer: 19530-43-9 |