2-(2-Propinyloxy)-1-naphthaldehyd
Lieferant: BIONET RESEARCH
7X-0711.500 7X-0711.1 7X-0711.5 7X-0711.10
BIOT7X-0711.500EA 0 EUR
BIOT7X-0711.500 BIOT7X-0711.1 BIOT7X-0711.5 BIOT7X-0711.10
2-(2-Propinyloxy)-1-naphthaldehyd
2-(2-Propinyloxy)-1-naphthaldehyd
Formel: C₁₄H₁₀O
MDL: MFCD02629636
CAS-Nummer: 58758-48-8