2-(Methylthio)naphthalin
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Methyl(naphthalen-2-yl)sulphane
S11225.250
S11225.1
CHMPS11225.250EA
0
EUR
CHMPS11225.250
MAYBS11225.1
2-(Methylthio)naphthalin
2-(Methylthio)naphthalene
Formel:
C₁₁H₁₀S Molecular Weight: 174,27 g/mol |
MDL:
MFCD00051615 CAS-Nummer: 7433-79-6 |