1-Naphthalinmethanol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Naphthalen-1-ylmethanol
L01347.09 L01347.18
L01347.09EA 52.5 EUR
L01347.09 L01347.18
1-Naphthalinmethanol ≥98%
1-Naphthalinmethanol
Purity: 98+% CAS No.: 4780-79-4 Molecular Formula: C11H10O Formula Weight: 158.20 Melting Point: 58-63° Boiling Point: 301°/715mm MDL No.: MFCD00004044
Formel: C₁₁H₁₀O
Molecular Weight: 158.20 g/mol
Siedepunkt: 301 °C (715 mmHg)
Schmelzpunkt: 58…63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004044
CAS-Nummer: 4780-79-4
EINECS: 225-324-1