3-Methyl-2-naphthol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-Hydroxy-3-methylnaphthalene, 3-Methylnaphthalen-2-ol
OT-0588-5G OT-0588-1G
COBBOT-0588-5GEA 1180 EUR
COBBOT-0588-5G COBBOT-0588-1G
3-Methyl-2-naphthol
3-Methyl-2-naphthol
Formel: C₁₁H₁₀O
Molecular Weight: 158,1965 g/mol
MDL: MFCD09037754
CAS-Nummer: 17324-04-8
EINECS: 241-346-4