2-(Benzyloxy)-1-naphthaldehyd
Lieferant: BIONET RESEARCH
4H-959.500 4H-959.1 4H-959.5 4H-959.10
BIOT4H-959.500EA 0 EUR
BIOT4H-959.500 BIOT4H-959.1 BIOT4H-959.5 BIOT4H-959.10
2-(Benzyloxy)-1-naphthaldehyd
2-(Benzyloxy)-1-naphthaldehyd
Formel: C₁₈H₁₄O₂
MDL: MFCD00202669
CAS-Nummer: 52805-48-8