Methyl-4-chlorpicolinat Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4100-5G
CA-4100-25G
COBBCA-4100-5GEA
0
EUR
COBBCA-4100-5G
COBBCA-4100-25G
Methyl-4-chlorpicolinat Hydrochlorid
Methyl-4-chlorpicolinat Hydrochlorid
Formel:
C₇H₇Cl₂NO₂ |
MDL:
MFCD05864729 CAS-Nummer: 176977-85-8 |