6-(Boc-methylamino)-5-methyl-3-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 6-(N-Boc-methylamino)-5-methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
PN-8920-250M PN-8920-100M
COBBPN-8920-250MEA 0 EUR
COBBPN-8920-250M COBBPN-8920-100M
6-(Boc-methylamino)-5-methyl-3-pyridinboronsäurepinakolester
6-(Boc-methylamino)-5-methyl-3-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₈H₂₉BN₂O₄
MDL: MFCD09037485
CAS-Nummer: 1032758-82-9