2-Formyl-6-picolin
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 6-Methylpyridine-2-carboxaldehyde, 6-Methyl-2-pyridinecarboxaldehyde
FL13661.POR 013661-25G
CHMPFL13661.POREA 0 EUR
CHMPFL13661.POR FLUO013661-25G
2-Formyl-6-picolin
2-Formyl-6-picolin
Formel: C₇H₇NO
Molecular Weight: 121.14 g/mol
MDL: MFCD00006291
CAS-Nummer: 1122-72-1
EINECS: 214-359-8