2-Formyl-6-picolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-Methylpyridine-2-carboxaldehyde, 6-Methyl-2-pyridinecarboxaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M78208-25G
M78208-5G
SIALM78208-25GEA
1030
EUR
SIALM78208-25G
SIALM78208-5G
2-Formyl-6-picolin, Sigma-Aldrich®
2-Formyl-6-picolin
Formel:
C₇H₇NO Molecular Weight: 121,14 g/mol |
MDL:
MFCD00006291 CAS-Nummer: 1122-72-1 EINECS: 214-359-8 |