2-Methoxy-5-methyl-3-nitropyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7062-1G
PY-7062-5G
COBBPY-7062-1GEA
152
EUR
COBBPY-7062-1G
COBBPY-7062-5G
2-Methoxy-5-methyl-3-nitropyridin
2-Methoxy-5-methyl-3-nitropyridine
Formel:
C₇H₈N₂O₃ |
MDL:
MFCD09258778 CAS-Nummer: 33252-62-9 |