2-Methoxy-6-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7527-5G OS-7527-25G OS-7527-100G
COBBOS-7527-5GEA 0 EUR
COBBOS-7527-5G COBBOS-7527-25G COBBOS-7527-100G
2-Methoxy-6-methylpyridin
2-Methoxy-6-methylpyridine
Formel: C₇H₉NO
MDL: MFCD04112507
CAS-Nummer: 63071-03-4