Ethyl-5-brom-2-thiophencarboxylat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 5-bromothiophene-2-carboxylate
B22355.06 B22355.03
B22355.06EA 106 EUR
B22355.06 B22355.03
Ethyl-5-brom-2-thiophencarboxylat ≥99%
Ethyl-5-brom-2-thiophencarboxylat
Purity: 99% CAS No.: 5751-83-7 Molecular Formula: C7H7BrO2S Formula Weight: 235.10 Boiling Point: 94-96°/4mm MDL No.: MFCD02683089
Formel: C₇H₇BrO₂S
Molecular Weight: 235,10 g/mol
Siedepunkt: 94…96 °C (4 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02683089
CAS-Nummer: 5751-83-7