Ethyl-2-thiophencarboxylat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 2-thiophenecarboxylate
A12302.09 A12302.18
A12302.09EA 27.1 EUR
A12302.09 A12302.18
Ethyl-2-thiophencarboxylat ≥98%
Ethyl-2-thiophencarboxylat
Purity: 98+% CAS No.: 2810-04-0 Molecular Formula: C7H8O2S Formula Weight: 156.20 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.5260 Boiling Point: 217-218° Beilstein Reference: 112678 MDL No.: MFCD00005436
Formel: C₇H₈O₂S
Siedepunkt: 217…218 °C
Dichte: 1,161
Flammpunkt: 88 °C (190 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005436
CAS-Nummer: 2810-04-0
EINECS: 220-554-9