Methyl-4-brom-3-hydroxy-2-thiophencarboxylat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Methyl 4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
B20249.09
B20249.88
B20249.09EA
202
EUR
B20249.09
B20249.88
Methyl-4-brom-3-hydroxy-2-thiophencarboxylat ≥97%
Methyl-4-brom-3-hydroxy-2-thiophencarboxylat
Purity: 97%
CAS No.: 95201-93-7
Molecular Formula: C6H5BrO3S
Formula Weight: 237.08
Melting Point: 79-80°
MDL No.: MFCD00052081
Formel:
C₆H₅BrO₃S Molecular Weight: 237.08 g/mol Schmelzpunkt: 79…80 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052081 CAS-Nummer: 95201-93-7 |