Methyl-4-brom-3-hydroxy-2-thiophencarboxylat
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBGK01940EAEA
0
EUR
MAYBGK01940EA
MAYBGK01940.1
MAYBGK01940EE
Methyl-4-brom-3-hydroxy-2-thiophencarboxylat
Methyl-4-brom-3-hydroxy-2-thiophencarboxylat
Formel:
C₆H₅BrO₃S Molecular Weight: 237,08 g/mol |
MDL:
MFCD00052081 CAS-Nummer: 95201-93-7 |