2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolan ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B21823.14 B21823.22 B21823.36
B21823.14EA 42.7 EUR
B21823.14 B21823.22 B21823.36
2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolan ≥99%
2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolan
Purity: 99% CAS No.: 1193-11-9 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 32°(90°F) Boiling Point: 98° UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00090841
Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 98 °C
Dichte: 0,897
Flammpunkt: 32 °C (90 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00090841
CAS-Nummer: 1193-11-9
EINECS: 214-766-0
ADR: 3,III