5-Phenyl-1,3-cyclohexandion
Lieferant: MENAI
Synonyme:
5-Phenylcyclohexane-1,3-dione
ST199.25
ST199.50
MENAST199.25EA
0
EUR
MENAST199.25
MENAST199.50
5-Phenyl-1,3-cyclohexandion
5-Phenyl-1,3-cyclohexanedione
Formel:
C₁₂H₁₂O₂ Molecular Weight: 188,23 g/mol |
MDL:
MFCD00051846 CAS-Nummer: 493-72-1 |