4-Cyan-4'-pentylbiphenyl ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 4'-Pentyl-4-biphenylcarbonitrile, 4'-Pentyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile

B21856.03 B21856.06
B21856.03EA 59.4 EUR
B21856.03 B21856.06
4-Cyan-4'-pentylbiphenyl ≥99%
4-Cyan-4'-pentylbiphenyl

Purity: 99% CAS No.: 40817-08-1 Molecular Formula: C18H19N Formula Weight: 249.36 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5330 Melting Point: 22-23° Boiling Point: 212-215°/3mm UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00036350

Formel: C₁₈H₁₉N
Molecular Weight: 249.36 g/mol
Siedepunkt: 212…215 °C (3 mmHg)
Schmelzpunkt: 22…23 °C
Dichte: 1.008
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036350
CAS-Nummer: 40817-08-1
EINECS: 255-093-2
ADR: 6.1 III

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR