4-Brom-4'-tert-butylbiphenyl ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H27076.09
H27076.03
H27076.09EA
262
EUR
H27076.09
H27076.03
4-Brom-4'-tert-butylbiphenyl ≥98%
4-Brom-4'-tert-butylbiphenyl
Purity: 98%
CAS No.: 162258-89-1
Molecular Formula: C16H17Br
Formula Weight: 289.21
Melting Point: 140-143°
Boiling Point: 152°/2mm
MDL No.: MFCD01321141
Formel:
C₁₆H₁₇Br Molecular Weight: 289.21 g/mol Siedepunkt: 152 °C (2 mmHg) Schmelzpunkt: 140…143 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01321141 CAS-Nummer: 162258-89-1 |