3-(Aminomethyl)-5-brompyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-8104-1G
OT-8104-250M
COBBOT-8104-1GEA
152
EUR
COBBOT-8104-1G
COBBOT-8104-250M
3-(Aminomethyl)-5-brompyridin
3-(Aminomethyl)-5-bromopyridine
Formel:
C₆H₇BrN₂ Molecular Weight: 187,0372 g/mol |
MDL:
MFCD06212876 CAS-Nummer: 135124-70-8 |