3-Amino-2-chlor-6-methylpyridin 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Amino-2-chloro-6-picoline, 5-Amino-6-chloro-2-picoline
360740010 360740050
ACRO360740010EA 64.1 EUR
ACRO360740010 ACRO360740050
3-Amino-2-chlor-6-methylpyridin 98+%
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine
Formel: C₆H₇ClN₂
Molecular Weight: 142,5900 g/mol
Schmelzpunkt: 74…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095213
CAS-Nummer: 39745-40-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Cream to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %