3-Amino-5-chlor-2-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Amino-5-chloropicoline, 5-Chloro-2-methylpyridin-3-amine
PY-1687-1G
PY-1687-5G
COBBPY-1687-1GEA
274
EUR
COBBPY-1687-1G
COBBPY-1687-5G
3-Amino-5-chlor-2-methylpyridin
3-Amino-5-chloro-2-methylpyridine
Formel:
C₆H₇ClN₂ Molecular Weight: 142,5862 g/mol |
MDL:
MFCD12196974 CAS-Nummer: 89639-36-1 |