3-Amino-6-chlor-4-methylpyridin 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Amino-6-chloro-4-picoline, 5-Amino-2-chloro-4-methylpyridine, 6-Chloro-4-methylpyridin-3-amine

360990010
ACRO360990010EA 77.5 EUR
ACRO360990010
3-Amino-6-chlor-4-methylpyridin 98%
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₇ClN₂
Molecular Weight: 142,59 g/mol
Schmelzpunkt: 69…73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03427661
CAS-Nummer: 66909-38-4
UN: 2811
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Bordeaux to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR