3,3'-Difluorbiphenyl
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3,3'-Difluoro-1,1'-biphenyl
004802-1G 004802-5G
FLUO004802-1GEA 224 EUR
FLUO004802-1G FLUO004802-5G
3,3'-Difluorbiphenyl
3,3'-Difluorbiphenyl
Formel: C₁₂H₈F₂
MDL: MFCD00039216
CAS-Nummer: 396-64-5
EINECS: 206-905-9