2-Fluor-3-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5449-5G
BB-5449-1G
COBBBB-5449-5GEA
1040
EUR
COBBBB-5449-5G
COBBBB-5449-1G
2-Fluor-3-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
2-Fluor-3-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BF₄O₃ Molecular Weight: 223.917 g/mol |
MDL:
MFCD11045053 CAS-Nummer: 881402-25-1 |