2-Fluor-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3580-5G
BB-3580-1G
COBBBB-3580-5GEA
0
EUR
COBBBB-3580-5G
COBBBB-3580-1G
2-Fluor-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
2-Fluor-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BF₄O₃ |
MDL:
MFCD09027234 CAS-Nummer: 881402-22-8 |