3-Fluor-5-(2,2,2-trifluorethoxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3940-5G BB-3940-1G
COBBBB-3940-5GEA 0 EUR
COBBBB-3940-5G COBBBB-3940-1G
3-Fluor-5-(2,2,2-trifluorethoxy)phenylboronsäure
3-Fluor-5-(2,2,2-trifluorethoxy)phenylboronsäure
Formel: C₈H₇BF₄O₃
MDL: MFCD09475814
CAS-Nummer: 850589-55-8