4-Fluor-3-(2,2,2-trifluorethoxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(4-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl)boronic acid
BB-3941-5G
BB-3941-25G
BB-3941-1G
COBBBB-3941-5GEA
0
EUR
COBBBB-3941-5G
COBBBB-3941-25G
COBBBB-3941-1G
4-Fluor-3-(2,2,2-trifluorethoxy)phenylboronsäure
4-Fluor-3-(2,2,2-trifluorethoxy)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₇BF₄O₃ |
MDL:
MFCD09475813 CAS-Nummer: 957034-62-7 |