2,4-Dichlor-6-methylbenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
TL00275.1 TL00275.10 TL00275.50
MAYBTL00275.1EA 0 EUR
MAYBTL00275.1 MAYBTL00275.10 MAYBTL00275.50
2,4-Dichlor-6-methylbenzonitril
2,4-Dichlor-6-methylbenzonitril
Formel: C₈H₅Cl₂N
Molecular Weight: 186,04 g/mol
MDL: MFCD00052865
CAS-Nummer: 175277-98-2