3,6-Dibrompicolinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7889-1G
PY-7889-5G
COBBPY-7889-1GEA
170
EUR
COBBPY-7889-1G
COBBPY-7889-5G
3,6-Dibrompicolinsäure
3,6-Dibrompicolinsäure
Formel:
C₆H₃Br₂NO₂ Molecular Weight: 280,9015 g/mol |
MDL:
MFCD11855997 CAS-Nummer: 1133116-49-0 |