Thymolphthalein 0,5 g/l in Ethanol, vergällt
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(1-Hydroxy-1,1-di(4-hydroxy-2-methyl-5-(methylethyl)phenyl)methyl)benzoesäurelacton, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalid
21335.0700
21335.3700
KRAF21335.0700EA
49.6
EUR
KRAF21335.0700
KRAF21335.3700
Thymolphthalein 0,5 g/l in Ethanol, vergällt
Thymolphthalein
Formel:
C₂₈H₃₀O₄ Molecular Weight: 430,54 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005909 CAS-Nummer: 125-20-2 EINECS: 204-729-7 UN: 1170 ADR: 3,II Merck Index: 13,09478 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...