Picolinamid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Pyridinecarboxamide, Pyridine-2-carboxamide
A15410.06 A15410.14
A15410.06EA 49.5 EUR
A15410.06 A15410.14
Picolinamid ≥98%
Picolinamid
Purity: 98% CAS No.: 1452-77-3 Molecular Formula: C6H6N2O Formula Weight: 122.13 Melting Point: 104-108° Boiling Point: 143°/20mm MDL No.: MFCD00023483
Formel: C₆H₆N₂O
Molecular Weight: 122,13 g/mol
Siedepunkt: 143 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 104…108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023483
CAS-Nummer: 1452-77-3
EINECS: 215-921-5