1H,1H,5H-Octafluorpentylacrylat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl acrylate
006923-25G 006923-100G
FLUO006923-25GEA 88.1 EUR
FLUO006923-25G FLUO006923-100G
1H,1H,5H-Octafluorpentylacrylat
1H,1H,5H-Octafluorpentylacrylat
Formel: C₈H₆F₈O₂
Molecular Weight: 286,12 g/mol
MDL: MFCD00039279
CAS-Nummer: 376-84-1
EINECS: 206-816-5