5-Chlor-2,4-dinitrobenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B25479.06 B25479.14
B25479.06EA 109 EUR
B25479.06 B25479.14
5-Chlor-2,4-dinitrobenzoesäure ≥98%
5-Chlor-2,4-dinitrobenzoesäure
Purity: 98% CAS No.: 136833-36-8 Molecular Formula: C7H3ClN2O6 Formula Weight: 246.56 Melting Point: 180-182° MDL No.: MFCD00091829
Formel: C₇H₃ClN₂O₆
Molecular Weight: 246.56 g/mol
Schmelzpunkt: 180…182 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00091829
CAS-Nummer: 136833-36-8