3,4-Dinitrofluorbenzol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
4-Fluoro-1,2-dinitrobenzene
FL4965.POR
004965-25G
004965-5G
CHMPFL4965.POREA
0
EUR
CHMPFL4965.POR
FLUO004965-25G
FLUO004965-5G
3,4-Dinitrofluorbenzol
3,4-Dinitrofluorbenzol
Formel:
C₆H₃FN₂O₄ Molecular Weight: 186,1 g/mol |
MDL:
MFCD00236671 CAS-Nummer: 364-53-4 |