2-(Trifluormethoxy)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-2650-1G PN-2650-5G
COBBPN-2650-1GEA 0 EUR
COBBPN-2650-1G COBBPN-2650-5G
2-(Trifluormethoxy)phenylboronsäurepinakolester
2-(Trifluormethoxy)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₆BF₃O₃
MDL: MFCD05863918
CAS-Nummer: 832114-04-2